Merck
700322P
Avanti
Deoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3a,12a-dihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$315.00
$315.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$315.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38Na2O7S
分子量:
516.60
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
$315.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
质量水平
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700322P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)