Merck
700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$276.00
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$276.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O5
分子量:
408.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
$276.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 10 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700212P-10MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)