Merck
700121P
Avanti
谷甾烷醇
β-sitostanol, powder
别名:
豆甾烷醇;二氢谷甾醇;(3β)-豆甾-3-醇;(3β,5α)-豆甾-3-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H52O
CAS号:
分子量:
416.72
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (700121P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 700121P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI 密鑰
LGJMUZUPVCAVPU-HRJGVYIJSA-N
一般說明
它主要在松树油中存在。
谷甾醇是一种5α-饱和谷甾醇衍生物。
谷甾醇是一种植物甾烷醇和谷甾醇的氢化形式。
應用
谷甾醇可用于制备二元磷脂,用于热力学研究和布鲁斯特角显微镜研究。它也可用作气相色谱-质谱(GC-MS)中的标准甾体。
谷甾醇适合用作胶束制备中的一种成分,用于细胞培养和细胞摄取研究。它也适用于细胞培养,以研究其对哮喘患者外周血单个核细胞(PBMC)中T-helper-1移位的影响。
生化/生理作用
植物甾烷醇在结构上与胆固醇相似,因此它可以降低血浆LDL胆固醇水平。已知谷甾醇具有降血脂和抗动脉粥样硬化作用。
谷甾醇减少胆固醇吸收。它与胆固醇的比率与非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)有关。该比率还与肝脏脂肪变性和炎症相关。谷甾醇诱导哮喘患者外周血单个核细胞(PBMC)干扰素γ产生和T-helper反应。它是一种降胆固醇剂,因为它降低了胆固醇的胶束溶解度和吸收。
谷甾醇可降低肠道对胆固醇和血清胆固醇的吸收。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(700121P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
访问文档库
2013 IEEE International Conference on Solid Dielectrics (ICSD) IEEE, 131-131 (2006)
The essential role of cholesterol metabolism in the intracellular survival of Mycobacterium leprae is not coupled to central carbon metabolism and energy production
Marques MAM, et al.
Journal of Bacteriology, 197(23), 3698-3707 (2015)
Reduction of serum cholesterol with sitostanol-ester margarine in a mildly hypercholesterolemic population
Miettinen TA, et al.
The New England Journal of Medicine, 333(20), 1308-1312 (1995)
Corn fiber oil and sitostanol decrease cholesterol absorption independently of intestinal sterol transporters in hamsters
Jain D, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 19(4), 229-236 (2008)
Lipids, 217-217 (1999)