变更视图
1 MG
$388.00
5 MG
$1,570.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C94H180 N3O22P
CAS号:
分子量:
1735.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
推荐产品
方案
>99% (HPLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (699810P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699810P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
应用
vaccine development
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
PHAD™-504是由大肠埃希菌脂多糖(LPS)衍生的解毒单磷酰脂质A(MPLA)的合成结构类似物。它在结构上与PHAD™相似,只是在单个脂肪酸链的长度上有所不同。正如预期的那样,PHAD™-504的活性与PHAD™非常相似,这使得这两种产品可以作为疫苗或免疫治疗制剂中的佐剂互换。
包装
2 mL棕色玻璃钳口盖瓶 (699810P-1 mg)
2 mL棕色玻璃钳口盖瓶 (699810P-5mg)
其他说明
仅供研发使用。& 不可用于药物、家庭或其他用途。
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available