Merck
330839P
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36D4O5
分子量:
412.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.79
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330839P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@]([C@H](O)C2)(O)C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-16-12-20(26)24(29)13-15(25)8-11-23(24,3)19(16)9-10-22(17,18)2/h14-20,25-26,29H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22-,23-,24+/m1/s1/i8D2,13D2
InChI key
NMKAZCXSXYNCFW-LGTAAYTNSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330839P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)