方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x5 mg (330257P-5MG)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
应用
lipidomics
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330257P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3