$332.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
一般描述
TYGON® E-3603非DEHP实验室和真空管具有您所期望的TYGON产品相同卓越性能-但现在其配方中包含DEHP增塑剂的广泛认可的替代品。
TYGON® E-3603实验室管是专门为抵抗弯曲疲劳和磨损制造的,几乎可以处理实验室中发现的所有无机化学物质,并且比橡胶管道的渗透性差。光滑的玻璃内孔有助于防止积聚,便于清洁。
TYGON® E-3603真空管具有所有这些性能特征,并具有超厚的管壁,可在室温下承受完全的真空。
功能/优势:
典型应用:
TYGON® E-3603实验室管是专门为抵抗弯曲疲劳和磨损制造的,几乎可以处理实验室中发现的所有无机化学物质,并且比橡胶管道的渗透性差。光滑的玻璃内孔有助于防止积聚,便于清洁。
TYGON® E-3603真空管具有所有这些性能特征,并具有超厚的管壁,可在室温下承受完全的真空。
功能/优势:
- DEHP管的替代品
- 新配方具有相同的出色性能
- 不包含BPA
- 出色的耐化学性
- 批次间的一致性,可实现结果可重复性
- 提高蠕动泵的生产率-比其他透明软管具有两倍的耐用性
- 光滑抛光的内孔
- 无氧化、无污染
- 可轻松滑接接头并牢牢固定
- 线圈以1英尺的间隔标记,便于测量
- 符合FDA标准
典型应用:
- 普通实验室
- 分析仪器
- 蠕动和真空泵
- 冷凝器、培养箱、干燥器、气体管线和排水管线的理想选择
法律信息
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.