主要文件
Z764396
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
价格与库存信息目前不能提供
AC/DC 輸入
240 V (AC)
材料
silicone
特點
CE compliant
製造商/商標名
BriskHeat BS0102080LGE
參數
0-232 °C temp. range
寬度 × 長度
1 in. × 8 ft
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)