主要文件
Z757012
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
别名:
moisture sensor, moisture tester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,710.00
$2,710.00
预计发货时间2025年6月10日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,710.00
About This Item
UNSPSC代码:
41111502
NACRES:
NB.71
$2,710.00
预计发货时间2025年6月10日详情
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kern DBS 60-3 EU
称重容量测量范围
60 g
长度 × 宽度 × 高度
202 mm × 336 mm × 157 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)