主要文件
Z755664
Horizontal head for Motexer
12 x 1.5/2.0 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103811
NACRES:
NB.61
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Benchmark Scientific BV1000-H15
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Benchmixer Vortexer head attachments to hold multiple tubes.
Optional retrofit horizontal head to fit Mortexer vortexer. Holds 12 x 1.5ml tubes.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)