主要文件
Z742365
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, Schuko plug
别名:
control unit, power bank, power unit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,120.00
$1,120.00
预计发货时间2025年5月02日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,120.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
$1,120.00
预计发货时间2025年5月02日详情
物料
stainless steel housing
stainless steel plate
特点
4 step power setting (25/50/75/100%)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
2mag 90250
参数
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
宽度 × 直径 × 高度
200 mm × 155 mm × 38 mm
板尺寸 × 宽度 × 长度
× 200 mm × 120 mm
重量
~1.4 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Universal control unit for the connection of one stirring drive MIXdrive MTP, universal 10 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, 4-step power setting.
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)