主要文件
Z742354
2MAG Extension cord for MIXdrive
L 3 m
别名:
stirrer control unit cable
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$156.00
$156.00
预计发货时间2025年5月23日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$156.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116500
NACRES:
NB.72
$156.00
预计发货时间2025年5月23日详情
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
2mag 46100
参数
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
长度
3 m
一般描述
Extension cord for use with MIXdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)