主要文件
Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.51
特点
Full size long
制造商/商品名称
Polarware 30023
容量
7.9 L
尺寸
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)