主要文件
Z740686
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 1000 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$479.00
$479.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
6 EA
$479.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$479.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
物料
borosilicate glass flask
flat bottom flask
接合处
joint stopper10
包装
pkg of 6 ea
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)