主要文件
Z692980
折叠和按扣试管架
for tubes, 13 mm, blue
别名:
管架
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$24.80
$24.80
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$24.80
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.35
$24.80
请联系客服了解存货情况
物料
polypropylene
特点
for tubes 13 mm
Holds 90 x 13 mm tubes
Holds 90 x 5-10 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS243073B
长度 × 宽度 × 高度
244 mm × 104 mm × 66 mm
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 易于组装的聚丙烯支架可在几秒钟内组装起来。
  • 经过设计可在水浴中保持稳定。
  • 可高压灭菌。
  • 平放运输。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)