主要文件
Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,930.00
$2,930.00
预计发货时间2025年5月30日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,930.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$2,930.00
预计发货时间2025年5月30日详情
制造商/商品名称
Birmingham metals
长度 × 宽度 × 直径
85 mm × 13 mm × 10 mm
容量
9 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)