主要文件
Z685062
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 70-100 μm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$553.00
$553.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$553.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
$553.00
请联系客服了解存货情况
制造商/商品名称
Ace Glass 6452-16
长度 × 外径
575 mm × 14 mm
活塞尺寸
0-5 mm
孔径
70-100 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1