主要文件
Z683884
Eppendorf® Research® plus移液器,套装3
Option 1
别名:
Adjustable volume pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
autoclavable
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 3123000900
容積
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3个移液器(0.5-10 μL,10-100 μL,100-1,000 μL)+ 3个可重复使用的epT.I.P.S.® 盒装吸头(每盒含96个移液吸头)。
移液器和吸头的完美配合将使移液工作舒适和精确。Research plus和PhysioCare Concept®提供Eppendorf Research plus移液器和epT.I.P.S.® 移液吸头的特价组合套餐。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)