主要文件
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$59.70
$59.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$59.70
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
NACRES:
NB.79
$59.70
请联系客服了解存货情况
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
J. Young
一般說明
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)