主要文件
Z682497
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$209.00
$209.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$209.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
$209.00
请联系客服了解存货情况
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Büchi equivalent, 32335
長度
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)