主要文件
Z682195
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-114/R-144
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$334.00
$334.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$334.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.43
$334.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
制造商/商品名称
Büchi equivalent, 23747
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)