主要文件
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$40.00
$40.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$40.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.78
$40.00
请联系客服了解存货情况
特点
to hold 0.5 mL tubes
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
法律信息
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)