主要文件
Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
别名:
218052901
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$323.00
$323.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$323.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
$323.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass 3.3
round bottle
特点
without cap
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
DURAN® 21 805 29 01
参数
max. pressure (Not for use under pressure)
容量
150 mL
直径× 高度
62 mm × 110 mm
配件
GL 45 neck thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)