主要文件
Z680117
BioCLAVE mini digital autoclave
volume 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
特点
CE compliant
制造商/商品名称
Benchmark Scientific B4000-M-UK Plug
腔室宽度 × 长度
6.7 in. (17 cm) × 12.5 in. (31 cm)
外部宽度 × 长度 × 高度
20 in. (51 cm) × 13.5 in. (34 cm) × 12.9 in. (33 cm)
托盘宽度 × 长度
4.75 in. (12 cm) × 9.75 in. (24.8 cm)
体积
8 L
8000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The 8 L BioClave Mini is pre-programmed to meet basic sterilization needs. Although the temperature can be selected at either 121 °C or 134 °C, the sterilization time is fixed. The economical BioClave Mini is the ideal choice wherever bench top sterilization is required and space is limited.
法律信息
BioCLAVE is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)