主要文件
BR759703
BRAND®一次性袋子的支架
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
别名:
BRAND®一次性袋子的支架, 一次性袋子, 架子, 配件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$20.70
$20.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$20.70
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.35
$20.70
请联系客服了解存货情况
物料
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
制造商/商品名称
BRAND 759703
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
不可高温高压消毒。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)