主要文件
Z671835
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
别名:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,040.00
$1,040.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,040.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$1,040.00
请联系客服了解存货情况
AC/DC输入
230 V AC, Schuko plug
物料
ceramic plate
特点
CE compliant
包装
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 3582200
IKA C-MAG MS4
参数
100-1500 rpm speed
平台尺寸
120 mm × 120 mm
搅拌器体积
5 L
重量
6.5 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)