主要文件
Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
别名:
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.72
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 0003160100
存貨情形
available only in EU
底座寬度 × 直徑
200 mm × 316 mm
桿長度 × 直徑
800 mm × 16 mm
重量
5 kgMax load
顏色
none
適合性
suitable for (dispersers and mixers)
一般說明
  • For dispensers and mixers
  • Diameter of support rod: 16 mm
  • Max. load: 5 kg
  • Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
  • Height: 800 mm
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)