主要文件
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
别名:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$178.00
$178.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$178.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122413
NACRES:
NB.22
$178.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
物料
aluminum
包装
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 0002657700
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)