主要文件
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$945.00
$945.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$945.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
$945.00
请联系客服了解存货情况
材料
borosilicate glass
hexagonal glass base
特點
subdivision 50 mL
製造商/商標名
Hirschmann 220 01 97
存貨情形
available only in EU
體積測量範圍
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
長度
650 mm
顏色
amber graduations
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)