主要文件
Z630772
Binder drying oven E28 series
Chrome-plated shelves for E28
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.24
AC/DC输入
230 V (AC)
特点
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
制造商/商品名称
Binder
存货情况
not available in USA and Canada
参数
60-230 °C temp. range
长度 × 宽度 × 高度
402 mm × 580 mm × 425 mm
容量
28 L
内部宽度 × 深度 × 高度
400 mm × 250 mm × 285 mm
体积
28 L
28000 mL
重量
16 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)