主要文件
Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$702.00
$702.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$702.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
$702.00
请联系客服了解存货情况
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
IKA 0000757800
轴尺寸
550 mm × 10 mm
搅拌器直径
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
应用
Not compatible with model RW16.
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)