主要文件
Z630039
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AS501.1 Universal attachment
别名:
IKA® HS 501 horizontal shaker universal attachment, shaking plate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$3,530.00
$3,530.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$3,530.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.73
$3,530.00
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
IKA 0008000200
宽度 × 直径 × 高度
480 mm × 500 mm × 120 mm
相关类别
一般描述
Using the universal attachment, all kinds of vessels can be adapted by universal, infinitely variable clamping rolls
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)