主要文件
Z615668
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
for assembling max 4 test tube racks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$365.00
$365.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$365.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.77
$365.00
请联系客服了解存货情况
製造商/商標名
Julabo 8970369
Julabo
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)