主要文件
Z611204
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$129.00
$129.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$129.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.79
$129.00
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 1000 ea
制造商/商品名称
Hirschmann 9211310
长度 × 内径 × 外径
100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
管直径
0.95 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)