Merck
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 10 m
製造商/商標名
Bohlender
存貨情形
not available in USA and Canada
內徑 × 內徑
2.0 mm × 4.0 mm
長度
10 m
牆體尺寸
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
58700-U
PTFE 管
PTFE 管 L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE 管