主要文件
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$90.70
$90.70
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$90.70
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
$90.70
请联系客服了解存货情况
製造商/商標名
Q Labtech
參數
500 psi pressure at 90 °C
容積
35 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)