主要文件
Z566314
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$261.00
$261.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$261.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
$261.00
请联系客服了解存货情况
製造商/商標名
Cowie 005.05100.10.1
長度
1,000 mm
軸直徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)