主要文件
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet jacketed extractor
capacity 145 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,300.00
$2,300.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,300.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$2,300.00
请联系客服了解存货情况
接合处
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
容量
145 mL
杯子内径 × 长度
40 mm × 90 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)