主要文件
Z562041
铂坩埚
standard, capacity 15 mL
别名:
crucibles
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,450.00
$2,450.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,450.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$2,450.00
预计发货时间2025年4月21日详情
物料
platinum
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Birmingham metals BC4
容量
15 mL
圆盘直径 × 高度
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
重量
11.5 g+/- 5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
特点和优势
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)