主要文件
Z557439
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 50 mL flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122413
NACRES:
NB.77
价格与库存信息目前不能提供
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Julabo 8970603
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 28 spring clips for 50 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)