主要文件
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$209.00
$209.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$209.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
$209.00
请联系客服了解存货情况
容量
500 mL
软管出口外径
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)