主要文件
Z550582
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 125 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$170.00
$170.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$170.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$170.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint stopper24/25
描述
conical
容量
125 mL
活塞孔
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)