主要文件
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$256.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$256.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$256.00
请联系客服了解存货情况
接合处
male joint: ST/NS19/22
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)