主要文件
Z549517
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
物料
straight PTFE stopcock
接合处
joint: ST/NS14/20
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)