主要文件
Z150355
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$240.00
$240.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$240.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$240.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE stopcock
接合处
joint: ST/NS24/40
入口直径
14 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
联系
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)