主要文件
Z548200
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$844.00
$844.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$844.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$844.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
容量
1,500 mL
圆盘直径
120 mm
孔径
10-20 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)