主要文件
Z547794
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$128.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$128.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$128.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
接合处
joint: ST/NS14/20
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)