主要文件
Z546828
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 25-50 μm
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,890.00
$1,890.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,890.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
$1,890.00
请联系客服了解存货情况
物料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
圆盘直径
150 mm
漏斗容量
4,000 mL
柱直径
32 mm
孔径
25-50 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)