主要文件
Z542954
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 59.9 mm, wall size 3.5 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$54.20
$54.20
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$54.20
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$54.20
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 3 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 785548
内径
59.9 mm
壁尺寸
3.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)