主要文件
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$340.00
$340.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$340.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.01
$340.00
请联系客服了解存货情况
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
GL 45 to 2in. NPT thread. CERAMUS® to Aldrich 5 gallon container.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)